missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

[((R,R)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)[(4-tolyl)sulfonyl]amido](chloro)(η6-p-cymene)ruthenium, TRC

Produktkod. 30240580
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240580 250 mg
30240775 100 mg
30240744 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30240580 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA618635250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 192139-92-7
Molekylformel C31H35ClN2O2RuS
Molekylvikt (g/mol) 636.21
Synonym [R-(R*,R*)]-[N-[2-(Amino-κN)-1,2-diphenylethyl]-4-methylbenzenesulfonamidato-κN]chloro[(1,2,3,4,5,6-η)-1-methyl-4-(1-methylethyl)benzene]ruthenium, [N-[(1R,2R)-2-(Amino-κN)-1,2-diphenylethyl]-4-methylbenzenesulfonamidato-κN]chloro[(1,2,3,4,5,6-η)-1-methyl-4-(1-methylethyl)benzene]ruthenium
LEDER CC(C)c1ccc(C)cc1.Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N([Ru]Cl)[C@@H]([C@H](N)c3ccccc3)c4ccccc4

Specifikationer

Kemiskt namn eller material [((R,R)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)[(4-tolyl)sulfonyl]amido](chloro)(eta6-p-cymene)ruthenium
Analyt- eller komponentnamn [((R,R)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)[(4-tolyl)sulfonyl]amido](chloro)(eta6-p-cymene)ruthenium
Frakt skick Room Temperature
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 250 mg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.