Läs mer
(R,R)-(-)-2-Amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine, 97+%
Produktkod. 15405916
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15405916 250 mg 250mg
15495906 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15405916 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60639.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 799297-44-2 | C21H22NP | 319.39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 799297-44-2
Molekylformel C21H22NP
Molekylvikt (g/mol) 319.39
MDL-nummer MFCD17018768
InChI-nyckel JWZAIGGNEGTDMG-AURADERDNA-N
Synonym 1r,2r-1-diphenylphosphino-1-phenylpropan-2-amine, 1r,2r-2-amino-1-phenylpropyl diphenylphosphane, 1r,2r-1-diphenylphosphanyl-1-phenylpropan-2-amine, 1r,2r-1-diphenylphosphino-1-phenyl-2-propanamine, r,r---2-amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine
PubChem CID 11982345
IUPAC-namn (1R,2R)-1-difenylfosfanyl-1-fenylpropan-2-amin
LEDER C[C@@H](N)[C@H](P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R,R)-(-)-2-Amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine
Smältpunkt 105°C to 109°C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3259
Känslighet Air Sensitive
Optisk rotation −140° (c=0.5 in Chloroform)
Formel vikt 319.38
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.