Läs mer
Thermo Scientific Chemicals (R,R)-kloramfenikol, 98 %
Produktkod. 11445786
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11445786 25 g 25g
11455786 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11445786 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B20841.14
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
(R,R)-Klorofenikol, CAS # 56-75-7, även känt som kloromycetin, är en förening med bredspektrum, antibiotika- och bakteriostatisk aktivitet. | CAS: 56-75-7 | C11H12Cl2N2O5 | 323,126 g/mol
Inhibitor av translation på 50S-subenheten vid peptidyltransferassteget. (R,R)-Kloramphenicol används i stor utsträckning som antibiotikum, vilket används för behandling av flera bakteriella infektioner och även fungerar som bakteriostatiskt medel. Det används ofta för bakterieselektion i molekylärbiologiska tillämpningar. Det har också tillämpning inom oftalmologiska och veterinärrelaterade ändamål. Det skyddar också mitokondrie- och kloroplastproteinsyntesen samt ribosombildningen av (p)ppGpp, vilket minskar rRNA-transkriptionen.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
  • (R,R)-kloramfenicol är en förening med antibiotisk och bakteriostatisk aktivitet och härstammar från Streptomyces venequelae
  • Det kan blockera translationen på 50S-subenheten vid peptidyltransferassteget. Bindningen påverkar peptidyltransferasaktiviteten, förhindrar överföringen av aminosyror till de växande peptidkedjorna och hämmar peptidbindningsbildningen. Den resulterande hämningen av bakteriell proteinsyntes hindrar bakteriell cellproliferation
Tillämpning
  • (R,R)-kloramfenikol har använts i flera molekylärbiologiska metoder, främst för bakteriell selektion. Det kan användas för att välja transformerade celler som innehåller kloramfenikolresistensgener
  • Denna förening kan också främja syntesen av mitokondrie- och kloroplastproteiner samt ribosombildningen av (p)ppGpp, vilket hämmar rRNA:s transkriptionsprocess
  • In vitro-resultat visar att (R,R)-kloramfenikol visar aktivitet mot flera vancomycinresistenta E. faecium-stammar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-75-7
Molekylformel C11H12Cl2N2O5
Molekylvikt (g/mol) 323.126
MDL-nummer MFCD00078159
InChI-nyckel WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
PubChem CID 5959
ChEBI CHEBI:17698
IUPAC-namn 2,2-dichloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-nitrophenyl)propan-2-yl]acetamide
LEDER C1=CC(=CC=C1C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloramphenicol
Typ Kloramfenikol
Fysisk form Kristallint pulver
Smältpunkt 149 °C till 152 °C
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 0.99
Beilstein 2225532
Merck Index 14,2077
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, propylen, glykol, aceton och etylacetat. Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 323.14
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R,R)-Chloramphenicol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloramphenicol
RUO– Endast forskningsanvändning