Läs mer
(R,R)-Cilastatin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R,R)-Cilastatin |
| CAS | 107872-23-1 |
| Molekylformel | C16H26N2O5S |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (Z)-7-(((R)-2-Amino-2-carboxyethyl)thio)-2-((R)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxamido)hept-2-enoic Acid |
| LEDER | CC1(C)C[C@H]1C(=O)N\C(=C/CCCCSC[C@H](N)C(=O)O)\C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 358.45 |
| Formel vikt | 358.1562 |