Läs mer
(R,R)-Dihydro Bupropion Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R,R)-Dihydro Bupropion Hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,12,15-16H,1-4H3;1H/t9-,12+;/m1./s1 |
| Formel vikt | 277.1 |