Läs mer
(R,R)-DIPAMP, 90%
Produktkod. 11452020
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11452020 100 mg 100mg
15473817 250 mg 250mg
11472020 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11452020 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28374.MC
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 55739-58-7 | C28H28O2P2 | 458.48 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55739-58-7
Molekylformel C28H28O2P2
Molekylvikt (g/mol) 458.48
MDL-nummer MFCD05863546
InChI-nyckel QKZWXPLBVCKXNQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym r,r-dipamp, 1,2-bis r-2-methoxyphenyl phenyl phosphino ethane, unii-blj831owlw, --dipamp, r,r-ethylenebis 2-methoxyphenyl phenylphosphine, r,r-1,2-bis 2-methoxyphenyl phenylphosphino ethane, blj831owlw, s,s-dipamp, 1r,2r---bis 2-methoxyphenyl phenylphosphino ethane
PubChem CID 10884975
LEDER COC1=C(C=CC=C1)P(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=C(OC)C=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R,R)-DIPAMP
Smältpunkt 101°C to 105°C
Kvantitet 100 mg
Optisk rotation −83° (c=1 in Chloroform)
IUPAC-namn (R)-(2-metoxifenyl)-[2-[(2-metoxifenyl)-fenylfosfanyl]etyl]-fenylfosfan
Formel vikt 458.47
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.