Läs mer
(R,R)-Isophytol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R,R)-Isophytol |
| CAS | 395645-30-4 |
| Molekylformel | C20H40O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-Amboisophytol, (2RS,7R,11R)-Isophytol, (7R,11R)-3,7,11,15-Tetramethyl-1-hexadecen-3-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H40O/c1-7-20(6,21)16-10-15-19(5)14-9-13-18(4)12-8-11-17(2)3/h7,17-19,21H,1,8-16H2,2-6H3/t18-,19-,20?/m1/s1 |
| LEDER | C(CC(C=C)(C)O)C[C@@H](CCC[C@@H](CCCC(C)C)C)C |
| IUPAC-namn | (7R,11R)-3,7,11,15-Tetramethylhexadec-1-en-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.53 |
| Formel vikt | 296.31 |