missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(R,R)-N-(1-Phenylethyl) Ibuprofen Amide, TRC

Produktkod. 30424577
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30424577 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30424577 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3208855MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 121734-80-3
Molekylformel C21H27NO
Molekylvikt (g/mol) 309.45
Synonym (alphaR)-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)-N-[(1R)-1-phenylethyl]benzeneacetamide, [R-(R*,R*)]-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)-N-(1-phenylethyl)benzeneacetamide
IUPAC-namn (2R)-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]-N-[(1R)-1-phenylethyl]propanamide
LEDER CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@H](C)C(=O)N[C@@H](C)c2ccccc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (R,R)-N-(1-Phenylethyl) Ibuprofen Amide
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H27NO/c1-15(2)14-18-10-12-19(13-11-18)16(3)21(23)22-17(4)20-8-6-5-7-9-20/h5-13,15-17H,14H2,1-4H3,(H,22,23)/t16-,17-/m1/s1
Formel vikt 309.2093
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.