Läs mer
(R,R)-N-(2-Amino-1,2-difenyletyl)-p-toluensulfonamid, TRC
Product Code. 30325921
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
Product Code. Kvantitet
30325921 5 g
1 options
Product Code. 30325921 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA6078755G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material (R,R)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulfonamide
CAS 144222-34-4
Molekylformel C21H22N2O2S
Kvantitet 5 g
Synonym (1R,2R)-(-)-N-(p-Tolylsulfonyl)-1,2-diphenylethylenediamine, (1R,2R)-(-)-N-p-Tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, (1R,2R)-1-Amino-2-tosylamino-1,2-diphenylethane, (1R,2R)-N-p-Toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, (R,R)-1,2-Diphenyl-N-(p-toluenesulfonyl)ethylenediamine, (R,R)-N-(p-Toluenesulfonyl)-1,2-diphenylethylenediamine, N-[(1R,2R)-2-Amino-1,2-diphenylethyl]-4-methylbenzenesulfonamide, TsDPEN, [(1R,2R)-1,2-Diphenyl-2-[[(4-tolyl)sulfonyl]amino]ethyl]amine
InChI formel InChI=1S/C21H22N2O2S/c1-16-12-14-19(15-13-16)26(24,25)23-21(18-10-6-3-7-11-18)20(22)17-8-4-2-5-9-17/h2-15,20-21,23H,22H2,1H3/t20-,21-/m1/s1
LEDER Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N[C@@H]([C@H](N)c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn N-[(1R,2R)-2-amino-1,2-difenyletyl]-4-metylbensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 366.48
Formel vikt 366.1402