missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R,R)-(-)-N,N’-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediamine |
| CAS | 135616-40-9 |
| Molekylformel | C36H54N2O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (1R,2R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediamine, (R,R)-2,2'-[(1,2-Cyclohexanediyl)bis(nitrilomethylidyne)]bis[4,6-di(tert-butyl)phenol], (R,R)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediamine, 2,2'-[(1R,2R)-1,2-Cyclohexanediylbis[(E)-nitrilomethylidyne]]bis[4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C36H54N2O2/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3/b37-21+,38-22+/t29-,30-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)c1cc(\C=N\[C@@H]2CCCC[C@H]2\N=C\c3cc(cc(c3O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(O)c(c1)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 2,4-ditert-butyl-6-[(E)-[(1R,2R)-2-[(E)-(3,5-ditert-butyl-2-hydroxyphenyl)methylideneamino]cyclohexyl]iminomethyl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 546.83 |
| Formel vikt | 546.4185 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?