Läs mer
(R,R)-(-)-N,N'-bis(3,5-di-tert-butylsalicyliden)-1,2-cyklohexandiaminokobolt(II), 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10676374 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10676374 5 g Glasflaska 5g
10576071 1 g Glasflaska 1g
10127813 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10676374 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 329950050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 176763-62-5 | C36H52CoN2O2 | 603.76 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 176763-62-5
Molekylformel C36H52CoN2O2
Molekylvikt (g/mol) 603.76
MDL-nummer MFCD01631277
InChI-nyckel XJWCTQVLJVAWMC-FAZMKCLSSA-N
Synonym r,r-n,n'-bis 3,5-di-tert-butylsalicylidene-1,2-cyclohexanediaminocobalt ii
PubChem CID 126963446
IUPAC-namn kobolt;2,4-ditert-butyl-6- (1R,2S)-2-[(3,5-ditert-butyl-6-oxocyklohexa-2,4-dien-1-yliden)metylamino]cyklohexyl]amino]metyliden]cyklohexa-2,4-dien-1-on
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=CNC2CCCCC2NC=C3C=C(C=C(C3=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(=O)C(=C1)C(C)(C)C.[Co]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(II)
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >350°C
Färg Brun till orange
Elementaranalys 97.5% min.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 603.76
Fysisk form Pulver
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (1R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexnediaminocobalt(II)
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Consejos de prudencia
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.