Läs mer
(R,R)-(-)-N,N'-bis(3,5-di-tert-butylsalicyliden)-1,2-cyklohexandiaminomangan(III)klorid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10279273 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10279273 5 g 5g
10017352 1 g 1g
10195980 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10279273 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 295810050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 138124-32-0 | C36H52ClMnN2O2 | 635.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 138124-32-0
MDL-nummer MFCD02101664
InChI-nyckel YRVXCOIDMFNGIJ-SEILFYAJSA-M
Synonym 1r,2r---1,2-cyclohexanediamino-n,n'-bis 3,5-di-t-butylsalicylidene manganese iii chloride r,r-jacobsen cat.
PubChem CID 131675872
IUPAC-namn 2,4-ditert-butyl-6- (lR,2R)-2-[(3,5-ditert-butyl-6-oxocyklohexa-2,4-dien-1-yliden)metylamino]cyklohexyl]amino]metyliden]cyklohexa-2,4-dien-1-on;mangan;klorid
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=CNC2CCCCC2NC=C3C=C(C=C(C3=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(=O)C(=C1)C(C)(C)C.[Cl-].[Mn]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 330°C to 332°C
Färg Brun till gul
Elementaranalys 96.0 % min.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C36H52ClMnN2O2
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 5300
Molekylvikt (g/mol) 635.21
Formel vikt 635.21
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.