missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[R-(R*,R*)]-(1,2-Dihydroxypropyl)phosphonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [R-(R*,R*)]-(1,2-Dihydroxypropyl)phosphonic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9O5P/c1-2(4)3(5)9(6,7)8/h2-5H,1H3,(H2,6,7,8)/t2-,3-/m1/s1 |
| Formel vikt | 156.0188 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?