Läs mer
(R,R,R)-2-Azabicyclo[3.3.0]octane-3-carboxylic Acid Benzyl Ester Hydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R,R,R)-2-Azabicyclo[3.3.0]octane-3-carboxylic Acid Benzyl Ester Hydrochloride Salt |
| CAS | 138877-09-5 |
| Molekylformel | C15H19NO2 . HCl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | [2R-(2alpha,3abeta,6abeta)]-Octahydro-cyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid Phenylmethyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19NO2.ClH/c17-15(18-10-11-5-2-1-3-6-11)14-9-12-7-4-8-13(12)16-14;/h1-3,5-6,12-14,16H,4,7-10H2;1H/t12-,13-,14-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.O=C(OCc1ccccc1)[C@H]2C[C@H]3CCC[C@H]3N2 |
| IUPAC-namn | benzyl (2R,3aR,6aR)-1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.78 |
| Formel vikt | 281.1183 |