missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R,R,R)-Carvone Epoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R,R,R)-Carvone Epoxide |
| CAS | 36616-60-1 |
| Molekylformel | C10H14O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (1R,4R,6R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one, (+)-2,3-Epoxy-5-isopropenyl-2-methylcyclohexanone, (1R,4R,6R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1,6-epoxycyclohexan-2-one, (R,R,R)-Carvone Epoxide, Carvone 1,2-Oxide, NSC 316066 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O2/c1-6(2)7-4-8(11)10(3)9(5-7)12-10/h7,9H,1,4-5H2,2-3H3/t7-,9+,10-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=C)[C@@H]1C[C@H]2O[C@@]2(C)C(=O)C1 |
| IUPAC-namn | (1R,3R,6R)-6-methyl-3-prop-1-en-2-yl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.22 |
| Formel vikt | 166.0994 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?