missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[R-(R*,S*)]-3-[3-(3-Aminophenyl)-1-oxopentyl]-4-phenyl-2-oxazolidinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4S)-3-[3-(3-aminophenyl)pentanoyl]-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one |
| CAS | 174590-39-7 |
| Molekylformel | C20 H22 N2 O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22N2O3/c1-2-14(16-9-6-10-17(21)11-16)12-19(23)22-18(13-25-20(22)24)15-7-4-3-5-8-15/h3-11,14,18H,2,12-13,21H2,1H3/t14?,18-/m1/s1 |
| LEDER | CCC(CC(=O)N1[C@H](COC1=O)c2ccccc2)c3cccc(N)c3 |
| IUPAC-namn | (4S)-3-[3-(3-aminophenyl)pentanoyl]-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.4 |
| Formel vikt | 338.163 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?