Läs mer
(R,R)-Sertraline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R,R)-Sertraline |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17Cl2N/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3/t12-,17-/m0/s1 |
| Formel vikt | 305.0738 |