Läs mer
Tocris Bioscience™ (R,R)-THC
Beskrivning
Non-steroidal, selective estrogen receptor ligand; agonist at ERα receptor (Ki = 9.0 nM) and antagonist at ERβ receptor (Ki = 3.6 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R, R)-THC |
| CAS | 138090-06-9 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C22H24O2 |
| Formel vikt | 320.42 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.432 |