missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(R)-Rabeprazole-d3 Sodium Salt, TRC

Produktkod. 30408976
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30408976 1 mg
30419479 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30408976 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR0705221MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1216494-11-9
Molekylformel C18H17D3N3NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 384.44
Synonym 2-[(R)-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole-d3 Sodium Salt, R-(+)-Rabeprazole-d3 Sodium Salt
IUPAC-namn sodium (R)-2-(((4-(3-(methoxy-d3)propoxy)-3-methylpyridin-2-yl)methyl)sulfinyl)benzo[d]imidazol-1-ide
LEDER O=[S@](CC1=NC=CC(OCCCOC([2H])([2H])[2H])=C1C)C2=NC3=CC=CC=C3N2[Na]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (S)-Rabeprazole-d3 Sodium Salt
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C18H20N3O3S.Na/c1-13-16(19-9-8-17(13)24-11-5-10-23-2)12-25(22)18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18;/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3;/q-1;+1/t25-;/m1./s1/i2D3;
Formel vikt 384.13
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.