missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(R)-Rabeprazole-d3 Sodium Salt, TRC

Produktkod. 30419479
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet
30419479 10 mg
30408976 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30419479 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR07052210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1216494-11-9
Molekylformel C18H17D3N3NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 384.44
Synonym 2-[(R)-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole-d3 Sodium Salt, R-(+)-Rabeprazole-d3 Sodium Salt
IUPAC-namn sodium (R)-2-(((4-(3-(methoxy-d3)propoxy)-3-methylpyridin-2-yl)methyl)sulfinyl)benzo[d]imidazol-1-ide
LEDER O=[S@](CC1=NC=CC(OCCCOC([2H])([2H])[2H])=C1C)C2=NC3=CC=CC=C3N2[Na]

Especificaciones

Kemiskt namn eller material (S)-Rabeprazole-d3 Sodium Salt
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H20N3O3S.Na/c1-13-16(19-9-8-17(13)24-11-5-10-23-2)12-25(22)18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18;/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3;/q-1;+1/t25-;/m1./s1/i2D3;
Formel vikt 384.13
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.