Läs mer
(R)-Rabeprazole Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Rabeprazole Sodium Salt |
| CAS | 171440-18-9 |
| Molekylformel | C18H20N3NaO3S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-[(R)-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole Sodium Salt, R-(+)-Rabeprazole Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N3O3S.Na/c1-13-16(19-9-8-17(13)24-11-5-10-23-2)12-25(22)18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18;/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3;/q-1;+1/t25-;/m1./s1 |
| LEDER | O=[S@](CC1=NC=CC(OCCCOC)=C1C)C2=NC3=CC=CC=C3N2[Na] |
| IUPAC-namn | sodium;2-[(R)-[4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methylsulfinyl]benzimidazol-1-ide |
| Molekylvikt (g/mol) | 381.42 |
| Formel vikt | 381.1123 |