Läs mer
(R)-rel-2,5,7,8-Tetramethyl-2-((4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-yl acetate, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-rel-2,5,7,8-Tetramethyl-2-((4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-yl acetate |
| CAS | 52225-20-4 |
| Molekylformel | C31H52O3 |
| MDL-nummer | MFCD00006847 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCC2=C(O1)C(C)=C(C)C(OC(C)=O)=C2C |
| Molekylvikt (g/mol) | 472.74 |
| Procent renhet | 98% |