Läs mer
Tocris Bioscience™ (R)-(-)-Rolipram
Beskrivning
More active enantiomer of the PDE4 inhibitor rolipram; 2-10-fold more potent than the S-(+) enantiomer.
Racemate and S-enantiomer also available.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(-)-Rolipram |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 275.35 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 275.348 |