missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
R-(-)-Rolipram, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | R-(-)-Rolipram |
| CAS | 85416-75-7 |
| Molekylformel | C16 H21 N O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (R)-4-[3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxyphenyl]-2-pyrrolidinone, (4R)-4-[3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxyphenyl]-2-pyrrolidinone, (-)-Rolipram, (R)-Rolipram |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO3/c1-19-14-7-6-11(12-9-16(18)17-10-12)8-15(14)20-13-4-2-3-5-13/h6-8,12-13H,2-5,9-10H2,1H3,(H,17,18)/t12-/m0/s1 |
| LEDER | COc1ccc(cc1OC2CCCC2)[C@@H]3CNC(=O)C3 |
| IUPAC-namn | (4R)-4-(3-cyclopentyloxy-4-methoxyphenyl)pyrrolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 275.343 |
| Formel vikt | 275.152 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?