missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-RuCl[(p-cymene)(BINAP)]Cl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-RuCl[(p-cymene)(BINAP)]Cl |
| CAS | 145926-28-9 |
| Molekylformel | C45 H35 Cl P2 Ru . C10 H14 . Cl |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Chloro[(R)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene)ruthenium(II) Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C44H32P2.C10H14.CH3.2ClH.Ru/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;;/h1-32H;4-8H,1-3H3;1H3;2*1H;/q;;;;;+2/p-2 |
| LEDER | [Cl-].CC(C)c1ccc(C)cc1.C[Ru+]2(Cl)[P](c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccc6ccccc6c5c7c(ccc8ccccc78)[P]2(c9ccccc9)c%10ccccc%10 |
| Molekylvikt (g/mol) | 943.901 |
| Formel vikt | 943.173 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?