Läs mer
(R)-Ruxolitinib (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ruxolitinib |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N6/c18-7-5-15(12-3-1-2-4-12)23-10-13(9-22-23)16-14-6-8-19-17(14)21-11-20-16/h6,8-12,15H,1-5H2,(H,19,20,21)/t15-/m1/s1 |
| Formel vikt | 306.1593 |