Läs mer
(R,S)-1-Metyl-3-nikotinoylpyrrolidon-d3, TRC
Produktkod. 30478307
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30478307 25 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30478307 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32343225MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R,S)-1-Methyl-3-nicotinoylpyrrolidone-d3
CAS 86270-95-3
Molekylformel C11H9D3N2O2
Kvantitet 25 mg
Synonym (+/-)-1-Methyl-3-(3-pyridinylcarbonyl)-2-pyrrolidinone-d3
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O2/c1-13-6-4-9(11(13)15)10(14)8-3-2-5-12-7-8/h2-3,5,7,9H,4,6H2,1H3/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])N1CCC(C(=O)c2cccnc2)C1=O
IUPAC-namn 3-(pyridin-3-karbonyl)-1-(trideuteriometyl)pyrrolidin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 207.24
Formel vikt 207.1087