Läs mer
(R,S)-1-Metyl-3-nikotinoylpyrrolidon-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R,S)-1-Methyl-3-nicotinoylpyrrolidone-d3 |
| CAS | 86270-95-3 |
| Molekylformel | C11H9D3N2O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (+/-)-1-Methyl-3-(3-pyridinylcarbonyl)-2-pyrrolidinone-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O2/c1-13-6-4-9(11(13)15)10(14)8-3-2-5-12-7-8/h2-3,5,7,9H,4,6H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N1CCC(C(=O)c2cccnc2)C1=O |
| IUPAC-namn | 3-(pyridin-3-karbonyl)-1-(trideuteriometyl)pyrrolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.24 |
| Formel vikt | 207.1087 |