missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R,S)-1-Methyl-3-nicotinoylpyrrolidone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R,S)-1-Methyl-3-nicotinoylpyrrolidone |
| CAS | 125630-28-6 |
| Molekylformel | C11 H12 N2 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Pyrrolidinone','1-methyl-3-(3-pyridinylcarbonyl)-, 2-Pyrrolidinone','1-methyl-3-(3-pyridinylcarbonyl)-','(±)-, 1-Methyl-3-(3-pyridinylcarbonyl)-2-pyrrolidinone, 1-Methyl-3-nicotinoyl-2-pyrrolidone, (R,S)-1-Methyl-3-nicotinoylpyrrolidone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O2/c1-13-6-4-9(11(13)15)10(14)8-3-2-5-12-7-8/h2-3,5,7,9H,4,6H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCC(C(=O)c2cccnc2)C1=O |
| IUPAC-namn | 1-methyl-3-(pyridine-3-carbonyl)pyrrolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.23 |
| Formel vikt | 204.0899 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?