Läs mer
(R,S)-1-Tosyl Glycerol-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R,S)-1-Tosyl Glycerol-d5 |
| CAS | 928623-32-9 |
| Molekylformel | C10H9D5O5S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-Tosyloxy-2,3-propanediol-d5, 2,3-Dihydroxypropyl Tosylate-d5, p-Toluenesulfonic Acid Glyceryl Ester-d5, 1-p-Toluenesulfonate Glycerol-d5, 1,2,3-Propanetriol 1-(4-Methylbenzenesulfonate)-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O5S/c1-8-2-4-10(5-3-8)16(13,14)15-7-9(12)6-11/h2-5,9,11-12H,6-7H2,1H3/i6D2,7D2,9D |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])OS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC-namn | (1,1,2,3,3-pentadeuterio-2,3-dihydroxypropyl) 4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.31 |
| Formel vikt | 251.0876 |