Läs mer
(R,S)-1-tosylglycerol, TRC
Produktkod. 30457234
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457234 100 mg
30453957 500 mg
30456925 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30457234 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT664000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73073-07-1
Molekylformel C10 H14 O5 S
Molekylvikt (g/mol) 246.28
IUPAC-namn 2,3-dihydroxypropyl 4-metylbensensulfonat
LEDER Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R,S)-1-TosylGlycerol
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14O5S/c1-8-2-4-10(5-3-8)16(13,14)15-7-9(12)6-11/h2-5,9,11-12H,6-7H2,1H3
Formel vikt 246.0562