Läs mer
(R,S)-4-Hydroxy Cyclophosphamide-d4 Preparation Kit, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R,S)-4-Hydroxy Cyclophosphamide-d4 |
| CAS | 1329838-09-6 |
| Molekylformel | C7H11D4Cl2N2O3P |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (2R,4S)-rel-2-[Bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-4-ol-d4 2-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15Cl2N2O3P/c8-2-4-11(5-3-9)15(13)10-7(12)1-6-14-15/h7,12H,1-6H2,(H,10,13)/t7-,15?/m0/s1/i2D2,3D2 |
| LEDER | O[C@@H]1N[P@+]([O-])(N(CC([2H])([2H])Cl)CC([2H])([2H])Cl)OCC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.11 |
| Formel vikt | 280.0448 |