Läs mer
(R,S)-4-Hydroxy Cyclophosphamide Preparation Kit, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R,S)-4-Hydroxy Cyclophosphamide |
| CAS | 61903-30-8 |
| Molekylformel | C7 H15 Cl2 N2 O3 P |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (R,S)-4-Hydroxy Cyclophosphamide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15Cl2N2O3P/c8-2-4-11(5-3-9)15(13)10-7(12)1-6-14-15/h7,12H,1-6H2,(H,10,13) |
| LEDER | OC1CCOP(=O)(N1)N(CCCl)CCCl |
| IUPAC-namn | 2-[bis(2-chloroethyl)amino]-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazaphosphinan-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 277.09 |
| Formel vikt | 276.0197 |