Läs mer
(R,S)-Alpha-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic Acid-13C2,15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R,S)-alpha-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic Acid-13C2,15N |
| CAS | 1219376-36-9 |
| Molekylformel | C513C2H10N15NO4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | D,L-α-Amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic Acid-13C2,15N, AMPA-13C2,15N, D,L-α-Amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic Acid-13C2,15N, γ-Amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic αcid-13C2,15N |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O4/c1-3-4(6(10)9-13-3)2-5(8)7(11)12/h5H,2,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)/i5+1,7+1,8+1 |
| LEDER | OC1=NOC(C)=C1C[13CH]([13C](O)=O)[15NH2] |
| IUPAC-namn | 2-(15N)azanyl-3-(5-methyl-3-oxo-1,2-oxazol-4-yl)(1,2-13C2)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.14 |