Läs mer
(R,S)-Alpha-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (r,s)-a-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O4/c1-3-4(6(10)9-13-3)2-5(8)7(11)12/h5H,2,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12) |
| Formel vikt | 186.0641 |