missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(R,S)-alpha-Methyldopamine Hydrobromide, Mikromol™

Produktkod. 30051739
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051739 25 mg
30049473 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051739 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0384.010025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(R,S)-alpha-Methyldopamine Hydrobromide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (R,S)-alpha-Methyldopamine Hydrobromide
CAS 3459-15-2
Analyt- eller komponentnamn (R,S)-alpha-Methyldopamine Hydrobromide
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C9 H13 N O2 . Br H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (R,S)-alpha-Methyldopamine Hydrobromide
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2.BrH/c1-6(10)4-7-2-3-8(11)9(12)5-7;/h2-3,5-6,11-12H,4,10H2,1H3;1H
LEDER Br.CC(N)Cc1ccc(O)c(O)c1
IUPAC-namn 4-(2-aminopropyl)benzene-1,2-diol;hydrobromide
Molekylvikt (g/mol) 248.12
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 247.0208 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.