Läs mer
(R,S)-Anabasine-2,4,5,6-d4, TRC
Produktkod. 30345830
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30345830 50 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30345830 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63718050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R,S)-Anabasine-2,4,5,6-d4
CAS 1020719-08-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C10 2H4 H10 N2
Kvantitet 50 mg
Synonym rac-Anabasine-D4 (pyridine-D4), (R,S)-Anabasine-2,4,5,6-d4
InChI formel InChI=1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2/i3D,4D,6D,8D
LEDER [2H]c1nc([2H])c(C2CCCCN2)c([2H])c1[2H]
IUPAC-namn 2,3,4,6-tetradeuterio-5-piperidin-2-ylpyridin
Molekylvikt (g/mol) 166.26
Formel vikt 166.1408