Läs mer
(R,S)-Anabasine, TRC
Produktkod. 30040730
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30040730 1 g
18060820 250 mg
18052410 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30040730 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6371751G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13078-04-1
Molekylformel C10 H14 N2
Molekylvikt (g/mol) 162.23
Synonym Pyridine, 3-(2-piperidinyl)-, Anabasine, (±)- (8CI), Piperidine, 2-(3-pyridyl)- (3CI), Pyridine, 3-(2-piperidinyl)-, (±)-, (±)-Anabasine, 1,2,3,4,5,6-Hexahydro-[2,3']bipyridinyl, 2-(3-Pyridyl)piperidine, 2-(Pyridin-3-yl)piperidine, 3-(2-Piperidyl)pyridine, 3-(Piperidin-2-yl)pyridine, DL-Anabasine, rac-Anabasine, (R,S)-Anabasine
IUPAC-namn 3-piperidin-2-ylpyridine
LEDER C1CCC(NC1)c2cccnc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac-Anabasine
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2
Formel vikt 162.1157
Procent renhet >95%