Läs mer
(R,S)-anatabin-2,4,5,6-d4, TRC
Produktkod. 30346362
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30346362 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30346362 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63750510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R,S)-Anatabine-2,4,5,6-d4
CAS 1020719-11-2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C10 2H4 H8 N2
Kvantitet 10 mg
Synonym (RS)-Anatabine-2,4,5,6-d4, rac-Anatabine-D4 (pyridine-D4)
InChI formel InChI=1S/C10H12N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10,12H,5,7H2/i3D,4D,6D,8D
LEDER [2H]c1nc([2H])c(C2CC=CCN2)c([2H])c1[2H]
IUPAC-namn 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-2-yl)pyridin
Molekylvikt (g/mol) 164.24
Formel vikt 164.1252