Läs mer
(R,S)-anatabin-2,4,5,6-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R,S)-Anatabine-2,4,5,6-d4 |
| CAS | 1020719-11-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 2H4 H8 N2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (RS)-Anatabine-2,4,5,6-d4, rac-Anatabine-D4 (pyridine-D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10,12H,5,7H2/i3D,4D,6D,8D |
| LEDER | [2H]c1nc([2H])c(C2CC=CCN2)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-2-yl)pyridin |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.24 |
| Visa mer |