missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(R,S)-Anatabine, TRC

Produktkod. 18013320
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18013320 100 mg
18042310 10 mg
18022920 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18013320 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA637500100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2743-90-0
Molekylformel C10 H12 N2
Molekylvikt (g/mol) 160.22
Synonym 2,3'-Bipyridine, 1,2,3,6-tetrahydro- (9CI, ACI), 1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridine (ACI), 2,3'-Bipyridine, 1,2,3,6-tetrahydro-, (±)- (ZCI), (RS)-Anatabine, (±)-1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridine, (±)-Anatabine, 1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-dipyridine, 3-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-2-yl)pyridine
IUPAC-namn 3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-2-yl)pyridine
LEDER C1NC(CC=C1)c2cccnc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (+/-)-Anatabine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10,12H,5,7H2
Formel vikt 160.1
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.