Läs mer
(R,S)-Anatabine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+/-)-Anatabine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10,12H,5,7H2 |
| Formel vikt | 160.1 |