missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(R,S)-Clopidogrel (free acid), Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30327404
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30327404 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30327404 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC11686900

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (RS)-Clopidogrel Carboxylic Acid
CAS 90055-55-3
Analyt- eller komponentnamn (RS)-Clopidogrel Carboxylic Acid
Frakt skick +20°C
Molekylformel C15 H14 Cl N O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym Thieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic acid, α-(2-chlorophenyl)-6,7-dihydro-, α-(2-Chlorophenyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic acid, (±)-(2-Chlorophenyl)(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyrid-5-yl)acetic acid, 2-(2-Chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetic acid, 2-(2-Chlorophenyl)-2-[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-yl]acetic acid, (2RS)-(2-Chlorophenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]acetic acid, (2RS)-(2-Chlorophenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]ethanoic acid, (RS)-Clopidogrel acid
InChI formel InChI=1S/C15H14ClNO2S/c16-12-4-2-1-3-11(12)14(15(18)19)17-7-5-13-10(9-17)6-8-20-13/h1-4,6,8,14H,5,7,9H2,(H,18,19)
LEDER OC(=O)C(N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl
IUPAC-namn 2-(2-chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 307.8
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 307.0434 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.