Läs mer
(R/S)-Colchicine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R/S)-Colchicine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24) |
| Formel vikt | 399.1682 |