Läs mer
(R,S)-Cotinine-d3 N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R,S)-Cotinine N-Oxide-methyl-d3 |
| CAS | 1215561-37-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 2H3 H9 N2 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O2/c1-11-9(4-5-10(11)13)8-3-2-6-12(14)7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N1C(CCC1=O)c2ccc[n+]([O-])c2 |
| IUPAC-namn | 5-(1-oxidopyridin-1-ium-3-yl)-1-(trideuteriomethyl)pyrrolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.23 |
| Formel vikt | 195.1087 |
| Visa mer |