Läs mer
(R/S)-delta-hexalakton, TRC
Produktkod. 30396540
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30396540 250 g
1 options
Produktkod. 30396540 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH294195250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material delta-Hexalactone
CAS 823-22-3
Molekylformel C6 H10 O2
Kvantitet 250 g
Synonym 2H-Pyran-2-one, tetrahydro-6-methyl-, Hexanoic acid, 5-hydroxy-, lactone (6CI,7CI), Tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-one, (RS)-Δ-Hexalactone, (±)-5-Hexanolide, (±)-Δ-Hexalactone, 5-Hexanolide, 5-Hydroxyhexanoic acid lactone, 6-Methyl-2H-tetrahydropyran-2-one, 6-Methyl-Δ-valerolactone, 6-Methyltetrahydropyran-2-one, 6-Methylvalerolactone, Hexanoic acid, 5-hydroxy-, Δ-lactone, NSC 134774, NSC 32863, Δ-Caprolactone, Δ-Hexalactone, Δ-Hexanolactone, Δ-Hexanolide, Δ-Methyl-Δ-valerolactone
InChI formel InChI=1S/C6H10O2/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h5H,2-4H2,1H3
LEDER CC1CCCC(=O)O1
IUPAC-namn 6-metyloxan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 114.14
Formel vikt 114.0681