Läs mer
(R,S)-Equol-d4 (Major) (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R,S)-Equol-d4 (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1216469-13-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C15H10D4O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3,4-Dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-7-ol-d4, 4’,7-Isoflavandiol-d4, (+/-)-Equol-d4, 7,4'-Homoisoflavane-d4, NV 07α-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O3/c16-13-4-1-10(2-5-13)12-7-11-3-6-14(17)8-15(11)18-9-12/h1-6,8,12,16-17H,7,9H2/i7D2,9D,12D |
| LEDER | OC1=CC(OC([2H])C(C2=CC=C(O)C=C2)([2H])C3([2H])[2H])=C3C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.29 |
| Procent renhet | >95 |