Läs mer
(R,S)-Equol, TRC
Produktkod. 30384227
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30384227 50 mg
1 options
Produktkod. 30384227 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE59300050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material R,S-Equol
CAS 94105-90-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C15 H14 O3
Kvantitet 50 mg
Synonym 2H-1-Benzopyran-7-ol, 3,4-dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-, 3,4-Dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-7-ol, (±)-Equol, 7,4'-Homoisoflavane, NV 07α, (RS)-Equol
InChI formel InChI=1S/C15H14O3/c16-13-4-1-10(2-5-13)12-7-11-3-6-14(17)8-15(11)18-9-12/h1-6,8,12,16-17H,7,9H2
LEDER Oc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2
IUPAC-namn 3-(4-hydroxyfenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-7-ol
Molekylvikt (g/mol) 242.27
Formel vikt 242.0943