Läs mer
(R)-(-)-S-Methyl-S-phenylsulfoximine, 97%
Produktkod. 11342586
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342586 250 mg 250mg
11332586 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342586 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08562.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60933-65-5 | C7H9NOS | 155.215 g/mol
(R)-(-)-S-Metyl-S-fenylsulfoximin används som kirala ligander.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-(-)-S-Metyl-S-fenylsulfoximin används som kirala ligander.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från vatten och oxidationsmedel. Skydda mot fukt och vatten. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60933-65-5
Molekylformel C7H9NOS
Molekylvikt (g/mol) 155.215
MDL-nummer MFCD00151460
InChI-nyckel YFYIDTVGWCYSEO-JTQLQIEISA-N
Synonym s-+-s-methyl-s-phenylsulfoximine, s-+-s-methyl-s-phenylsulfoximine ee, s-imino methyl phenyl-??-sulfanone, r---s-methyl-s-phenylsulfoximine ee, imino-methyl-oxo-phenyl-$l^ 6, s-+-s-methyl-s-phenylsulphoximine, sulfoximine,s-methyl-s-phenyl-, s s
PubChem CID 25036288
IUPAC-namn imino-metyl-oxo-fenyl-$l^{6}-sulfan
LEDER CS(=N)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-S-Methyl-S-phenylsulfoximine
Smältpunkt 29°C to 31°C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 5245635
Känslighet Hygroscopic
Optisk rotation −36° (c=1 in Acetone)
Formel vikt 155.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.