missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R,S)-Montelukast Bissulfide, Mikromol
Beskrivning
(R,S)-Montelukast Bissulfide, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R,S)-Montelukast Bis-sulfide |
| CAS | 1187586-58-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | (R,S)-Montelukast Bis-sulfide |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C41 H46 Cl N O5 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-[[[(1R)-1-[3-[(1S)-1-[[[1-(Carboxymethyl)cyclopropyl]methyl]thio]-2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]-cyclopropaneacetic Acid;Montelukast EP Impurity E, Montelukast USP Related Compound D |
| InChI formel | InChI=1S/C41H46ClNO5S2/c1-39(2,48)33-9-4-3-6-27(33)12-15-35(49-25-40(16-17-40)23-37(44)45)29-7-5-8-30(20-29)36(50-26-41(18-19-41)24-38(46)47)22-32-14-11-28-10-13-31(42)21-34(28)43-32/h3-11,13-14,20-21,35-36,48H,12,15-19,22-26H2,1-2H3,(H,44,45)(H,46,47)/t35-,36+/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(C)(O)c1ccccc1CC[C@@H](SCC2(CC(=O)O)CC2)c3cccc(c3)[C@H](Cc4ccc5ccc(Cl)cc5n4)SCC6(CC(=O)O)CC6 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?